C87657
Cumene
98%
Sinonimo/i:
(1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene, NSC 8776
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
797 °F
Limite di esplosione
6.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.491 (lit.)
P. ebollizione
152-154 °C (lit.)
Punto di fusione
−96 °C (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Diisopropylbenzenes via disproportionation reaction by zeolite catalysts.
- Cumene hydroperoxide, a key precursor for many organic fine chemicals.
- 4-Nitro cumene using nitric acid/ MoO3/SiO2 as a catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?