Key Documents
1.00219
Supelco
Amidosulfuric acid
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H3NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
226-218-8
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥98.5% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
Punto di fusione
205 °C (decomposition)
Solubilità
water: 213 g/L at 20 °C
Densità
2.13 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
Assay (acidimetric): ≥ 98.5 %
Residue on ignition: ≤ 0.05 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1