34875
ter-butil metil etere
suitable for HPLC, ≥99.8%
Sinonimo/i:
MTBE, Metil ter-butil etere
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4.05 psi
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
705 °F
Limite di esplosione
15.1 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.0005% peroxides (as H2O2)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
220 nm, ≥40%
250 nm, ≥80%
260 nm, ≥90%
290 nm, ≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.369 (lit.)
P. eboll.
55-56 °C (lit.)
Punto di fusione
-110 °C
Densità
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.0
λ: 220 nm Amax: ≤0.40
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
- L′articolo codice 34875-4X2.5L uscirà di produzione. Si prega di ordinare la bottiglia singola 34875-2.5L che è fisicamente identica e presenta esattamente le stesse specifiche.
- L′articolo codice 34875-6X1L uscirà di produzione. Si prega di ordinare la bottiglia singola 34875-1L che è fisicamente identica e presenta esattamente le stesse specifiche.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10
Contenuto correlato
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene