24127
tert-Butanol
≥99% (GC)
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-propanol, tert-Butyl alcohol, Trimethyl carbinol
About This Item
44 mmHg ( 26 °C)
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
896 °F
Limite di esplosione
8 %
Impurezze
≤0.001% free acid (as C3H7COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
83 °C (lit.)
Punto di fusione
23-26 °C (lit.)
Densità
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It can be used for the butylation of p-cresol in the presence of 12-tungstophosphoric acid supported on zirconia catalyst. 2-tert-Butyl-p-cresol (TBC), 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (DTBC) and tert-butyl-p-tolyl ether (ether) are formed as butylation reaction products.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?