BX1805
tert-Butyl Alcohol
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
tert-Butyl Alcohol, 2-Methyl-2-Propanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
40.7 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
solid or liquid
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.001 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.1% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤0.003%
Colore
APHA: ≤20
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
81-83 °C/1013 hPa
Punto di fusione
24-25 °C
Temp. transizione
flash point 14 °C
Densità
0.78 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup