33147
1,4-diossano
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Diossano, Ossido di dietilene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
356 °F
contiene
~25 mg/L 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetaldehyde
≤0.005% peroxides (as H2O2)
≤0.01% carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.05% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4210-1.4240
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
P. ebollizione
100-102 °C (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point ≤11 °C
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?