Key Documents
1.09671
Supelco
1,4-diossano
for analysis EMSURE® ACS,ISO
Sinonimo/i:
1,4-diossano, Glicoletiletere, diossido di 1,4-dietilene, 1,4-diossacicloesano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
204-661-8
NACRES:
NB.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
Tensione di vapore
41 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
300 °C
Potenza
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.7-25.2 % (v/v)
Impurezze
≤0.0008 meq/g Acidity
≤0.005% Acetaldehyde
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.01% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.05% Formaldehyde
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
P. eboll.
101.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
12 °C
Temp. transizione
flash point 11 °C
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi di grado EMSURE sono adatti a un ampio spettro di applicazioni classiche di laboratorio e sono frequentemente utilizzati nelle applicazioni di laboratorio più impegnative e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce a livello globale le specifiche di prodotto migliori e più ampie. Dichiariamo che la nostra gamma EMSURE è conforme all′ACS, alle normative inerenti ai reagenti della Farmacopea europea corrispondente (Reag. Ph Eur), nonché agli standard ISO.
Applicazioni
  • Fenomeni di solvatazione preferenziale come processi di creazione/rottura di struttura indotti dal soluto: collegamento dei parametri termodinamici di interazione preferenziale alle funzioni fondamentali di creazione/rottura di struttura. Questo studio esplora le dinamiche di solvatazione e le interazioni in soluzioni contenenti 1,4-diossano, evidenziando l'influenza del soluto sugli arrangiamenti e le interazioni molecolari (Chialvo AA, 2024).
  • Sintesi verde di NCQD altamente fluorescenti: uno studio completo sulla sintesi, la caratterizzazione, le proprietà fotofisiche, il rilevamento del pH, la rilevazione dei metalli pesanti e il comportamento solvatocromico attraverso il metodo idrotermale. Lo studio discute lo sviluppo di nanocristalli che utilizzano l'1,4-diossano come solvente, concentrandosi sulla loro applicazione nel monitoraggio ambientale e nel rilevamento chimico (Negi P et al., 2024).
  • Fluttuazione della concentrazione e dualità della microeterogeneità illustrate con miscele acquose di 1,4-diossano. Questo articolo presenta un'analisi teorica del comportamento della miscela di acqua e 1,4-diossano, fornendo approfondimenti sulle interazioni molecolari e sulle proprietà della soluzione (Kolaříková A et al., 2024).
  • Sintesi, studi di docking molecolare e valutazione biologica di N-(4-osso-2-(trifluorometil)-4H-cromen-7-il) benzammidi come potenziali agenti antiossidanti e antitumorali. La ricerca esplora la sintesi di nuovi composti utilizzando l'1,4-diossano e valuta il loro potenziale come agenti terapeutici, evidenziando la versatilità dell'1,4-diossano nello sviluppo di farmaci (Jorepalli S et al., 2024).
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,5%
Identità (IR): conforme
Colore: ≤ 10 Hazen
Acidità: ≤ 0,0008 meq/g
Densità (d 20  °C/4  °C): 1,030 - 1,035
Punto di fusione: ≥ 11,0 °C
Formaldeide: ≤ 0,05%
Acetaldeide: ≤ 0,005%
Perossido (come H₂O₂): ≤ 0,005%
Composti carbonilici (come CO): ≤ 0,01%
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,001%
Acqua: ≤ 0,05%
Al (Alluminio): ≤ 0,00005%
B (Boro): ≤ 0,000002%
Ba (Bario): ≤ 0,00001%
Ca (Calcio): ≤ 0,00005%
Cd (Cadmio): ≤ 0,000005%
Co (Cobalto): ≤ 0,000002%
Cr (Cromo): ≤ 0,000002%
Cu (Rame): ≤ 0,000002%
Fe (Ferro): ≤ 0,00001%
Mg (Magnesio): ≤ 0,00001%
Mn (Manganese): ≤ 0,000002%
Ni (Nichel): ≤ 0,000002%
Pb (Piombo): ≤ 0,00001%
Sn (Stagno): ≤ 0,00001%
Zn (Zinco): ≤ 0,00001%
Stabilizzato con 25 ppm di 2,6-di-terz-butil-4-metilfenolo (BHT).
Reagente ACS, ISO
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
p-Dioxane Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
DX2090
p-Dioxane
1,4-diossano ReagentPlus®, ≥99%, contains ≤25 ppm BHT as stabilizer
Sigma-Aldrich
D201863
1,4-diossano
Dimetil solfossido for analysis EMSURE® ACS
Supelco
1.02952
Dimetil solfossido