Documenti fondamentali
34857
Sigma-Aldrich
1,4-diossano
suitable for HPLC, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Diossano, Ossido di dietilene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
102551
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
HPLC grade
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
356 °F
Limite di esplosione
22 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water (Karl Fischer)
Trasmittanza
220 nm, ≥20%
270 nm, ≥80%
300 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
P. ebollizione
100-102 °C (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Densità
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 220 nm Amax: ≤0.70
λ: 235 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.20
λ: 270 nm Amax: ≤0.10
λ: 295-400 nm Amax: ≤0.01
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′1-4-diossano è ampiamente usato come solvente per diversi composti organici in ambito industriale. È un contaminante non biodegradabile presente negli scarichi industriali. La degradazione ossidativa a opera di ossigeno e ozono è stata utile per la sua conversione in prodotti biodegradabili, che si possono rimuovere facilmente con metodi convenzionali.
Applicazioni
Adatto per HPLC, spettrofotometria, analisi ambientali
L′1-4-diossano può essere impiegato come solvente nella sintesi di N-(4-(prop-2-inilossi)fenil)acetamide e 3-(4-(prop-2-inilossi)fenil)-3,4-diidro-2H-benzo[e][1,3]ossazina.
Solvente ad elevata purezza, multiuso, testato per idoneità in:
  • HPLC
  • Spettrometria
  • Test dei residui
  • Applicazioni LC-MS
Utilizzato come solvente nelle seguenti indagini:
  • Studio HPLC-MS di vitamine liposolubili (FSV)
  • Analisi GC-MS di ftalati nell′aria presente negli ambienti di lavoro
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Oxidation and biodegradability enhancement of 1,4-dioxane using hydrogen peroxide and ozone.
C D Adams et al.
Environmental science & technology, 28(11), 1812-1818 (1994-10-01)
Self-curable benzoxazine functional polybutadienes synthesized by click chemistry.
Kukut M, et al.
Designed Monomers and Polymers, 12(2), 167-176 (2009)
Xiaohua Liu et al.
Biomaterials, 31(2), 259-269 (2009-09-29)
It remains a challenge to synthesize functional materials that can develop advanced scaffolding architectures for tissue engineering. In this study, a series of biodegradable amphiphilic poly(hydroxyalkyl (meth)acrylate)-graft-poly(l-lactic acid) (PHAA-g-PLLA) copolymers have been synthesized and fabricated into nano-fibrous scaffolds. These copolymers
Joshua J Pacheco et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8363-8367 (2014-06-10)
Terephthalic acid (PTA), a monomer in the synthesis of polyethylene terephthalate (PET), is obtained by the oxidation of petroleum-derived p-xylene. There is significant interest in the synthesis of renewable, biomass-derived PTA. Here, routes to PTA starting from oxidized products of
Daniel Gerrity et al.
Water research, 46(19), 6257-6272 (2012-10-16)
The performance of ozonation in wastewater depends on water quality and the ability to form hydroxyl radicals (·OH) to meet disinfection or contaminant transformation objectives. Since there are no on-line methods to assess ozone and ·OH exposure in wastewater, many