214914
N,N-Dimethylmethyleneiminium iodide
98%
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide, Eschenmoser’s salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
219 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[I-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?