23181
Chloromethyl chloroformate
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-Chloromethyl chloroformate, Chloroformic acid chloromethyl ester, Chloromethoxycarbonyl chloride, Chloromethyl carbonochloridate, Chloromethyl chlorocarbonate
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.428
P. eboll.
107-108 °C (lit.)
Densità
1.450 g/mL at 20 °C
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCOC(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1-6-2(4)5/h1H2
JYWJULGYGOLCGW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- novel aminocarbonyloxymethyl esters of diclofenac and flufenamic acid
- highly water-soluble monomethoxypoly(ethyleneglycol) prodrugs of cyclosporin A
- series of 3-acyloxymethyloxycarbonyl-1-aryl-3-methyltriazenes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?