923362
2-(4-(5-Bromopyridin-2-yl)-4,7-diazaspiro[2.5]octan-7-yl)acetic acid
≥90%
Sinonimo/i:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16BrN3O2
Peso molecolare:
326.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥90%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1=CN=C(N2CCN(CC(O)=O)CC23CC3)C=C1
InChI
BLXFGTLQIVMPRT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2-(4-(5-Bromopyridin-2-yl)-4,7-diazaspiro[2.5]octan-7-yl)acetic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Altre note
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)