923338
5-((2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)oxy)pyrazine-2-carboxylic acid
Sinonimo/i:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C1=NC=C(OC2CC3(C2)CN(C(OC(C)(C)C)=O)C3)N=C1)=O
InChI
QRPLTUCJXNLYKU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Similar linkers in this series:
923311
923370
923419
923346
923427
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
923338-50MG | 4065266069723 |