923257
3-(3-((7-(tert-Butoxycarbonyl)-7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)propanoic acid
Sinonimo/i:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CCN1CC(OC2CC3(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC3)C2)CCC1)=O
InChI
1S/C21H36N2O5/c1-20(2,3)28-19(26)23-11-7-21(8-12-23)13-17(14-21)27-16-5-4-9-22(15-16)10-6-18(24)25/h16-17H,4-15H2,1-3H3,(H,24,25)
SATNYOLYNOFUJQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Similar linkers in this series:
923400
923265
923249
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)