920509
3-(7-(tert-Butoxycarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoic acid
Sinonimo/i:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(OC(N1CCN2C(CCC(O)=O)=CN=C2C1)=O)C
InChI
1S/C14H21N3O4/c1-14(2,3)21-13(20)16-6-7-17-10(4-5-12(18)19)8-15-11(17)9-16/h8H,4-7,9H2,1-3H3,(H,18,19)
YNMYEJYEAOBBEP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Similar linkers in this series:
920568
920657
ENAH38A2CCD6
AC5372910424
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)