Key Documents
920673
Sigma-Aldrich
1-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Sinonimo/i:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H21N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(OC(N1CCCC(N2C=C(C(O)=O)C=N2)C1)=O)C
Applicazioni
1-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
920533
920649
920665
920703
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)