Key Documents
925047
Sigma-Aldrich
KB02-COOH
Sinonimo/i:
2-((1-(2-Chloroacetyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)oxy)acetic acid, Functionalized scout fragment
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.71
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
KB02-COOH is a cysteine-reactive small-molecule fragment for chemoproteomic and ligandability studies for both traditionally druggable proteins as well as ″undruggable,″ or difficult-to-target, proteins. This fragment electrophile is the functionalized version of KB02 (912131).
Related useful products may include cysteine fragment KB02 (912131), KB02-SLF (914738), IA alkyne (924237), IA 5-TAMRA (925020), desthiobiotin iodoacetamide (923826), or biotin iodoacetamide (B2059).
Technology spotlight: Proteomic Ligandability Assessment
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)