923265
4-((7-(tert-Butoxycarbonyl)-7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl)oxy)picolinic acid
Sinonimo/i:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C1=NC=CC(OC2CC3(C2)CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC3)=C1)=O
InChI
1S/C19H26N2O5/c1-18(2,3)26-17(24)21-8-5-19(6-9-21)11-14(12-19)25-13-4-7-20-15(10-13)16(22)23/h4,7,10,14H,5-6,8-9,11-12H2,1-3H3,(H,22,23)
MOWRILMUMOVJJS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Similar linkers in this series:
923400
923249
923257
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
923265-50MG | 4065266069563 |