923389
1-((2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octan-6-yl)methyl)piperidine-4-carboxylic acid
Sinonimo/i:
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
Boc
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(O)C(CC1)CCN1CC(CC2)OC32CN(C(OC(C)(C)C)=O)C3
InChI
CVHPZSHLWZEYQS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)