764167
Alkyne-PEG5-acid
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, Acetylene-PEG5-acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H24O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
alkyne
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C#CCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C14H24O7/c1-2-4-17-6-8-19-10-12-21-13-11-20-9-7-18-5-3-14(15)16/h1H,3-13H2,(H,15,16)
GWIACWQVTBMVEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Alkyne-PEG5-acid may be used in the synthesis of peptide nucleic acid (PNA) oligomers that can conjugate with vitamin B12 via Cu-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition in order to study if vitamin B12 to transport PNA oligonucleotides into bacterial cells.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Vitamin B 12 as a carrier of peptide nucleic acid (PNA) into bacterial cells.
Rownicki M, et al.
Scientific Reports, 7(1), 7644-7644 (2017)