QBD10502
Azido-dPEG®4-acid
Sinonimo/i:
15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid, 3-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Gruppo funzionale
azide
carboxylic acid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C11H21N3O6/c12-14-13-2-4-18-6-8-20-10-9-19-7-5-17-3-1-11(15)16/h1-10H2,(H,15,16)
BODPHGOBXPGJKO-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10502-1000MG | 4061832877716 |
QBD10502-100MG | 4061832877723 |