Key Documents
76318
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)heptaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Sinonimo/i:
Azido-PEG-amine (n=8)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H38N4O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (oligomer purity)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
amine
azide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C18H38N4O8/c19-1-3-23-5-7-25-9-11-27-13-15-29-17-18-30-16-14-28-12-10-26-8-6-24-4-2-21-22-20/h1-19H2
ZSFGTBJYBWJOLZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)heptaethylene glycol may be used for the surface functionalization of bicompartmental poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) fibers and particles via surface-selective click chemistry for synthesizing spatioselectively modified particles and fibers that can be employed in various biomedical applications.
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)heptaethylene glycol may be used for the chemical modification of biocompatible polymeric particles.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Spatioselective Modification of Bicompartmental Polymer Particles and Fibers via Huisgen 1, 3?Dipolar Cycloaddition
Bhaskar S, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 29(20), 1655-1660 (2008)