Documenti fondamentali
727423
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Sinonimo/i:
8-Azido-3,6-dioxaoctanol solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.19
Beilstein:
4418543
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (GC)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Concentrazione
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezze
≤1.5% water
Gruppo funzionale
azide
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-9-8-1-3-11-5-6-12-4-2-10/h10H,1-6H2
PMNIHDBMMDOUPD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-27.4 °F - Not applicable
Punto d’infiammabilità (°C)
-33 °C - Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of New Phospholipids Linked to Steroid-Hormone Derivatives Designed for Two-Dimensional Crystallization of Proteins
Lebeau, L., et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 1697-1706 (1991)