Documenti fondamentali
QBD10526
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG ®35-amine
>90%
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C72H146N4O35
Numero CAS:
Peso molecolare:
1627.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C72H146N4O35/c73-1-3-77-5-7-79-9-11-81-13-15-83-17-19-85-21-23-87-25-27-89-29-31-91-33-35-93-37-39-95-41-43-97-45-47-99-49-51-101-53-55-103-57-59-105-61-63-107-65-67-109-69-71-111-72-70-110-68-66-108-64-62-106-60-58-104-56-54-102-52-50-100-48-46-98-44-
RFQQBVVZWHNZSR-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Azido-dPEG®35-amine can be used for adding a hydrophilic dPEG modifier by copper-catalyzed "click" chemistry in which the azide is used to react with terminal alkynes or strained alkynes.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)