880226P
Avanti
DSPE-PEG(5000) DBCO
Avanti Research™ - A Croda Brand 880226P, powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-n-[dibenzocycooctyl(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (880226P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880226P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]NC(CCC(N1CC(C=CC=C2)=C2C#CC3=C1C=CC=C3)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available