880229P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-DBCO
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[dibenzocyclooctyl(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (880229P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880229P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880229P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880229P-50mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
polymerizable lipids
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCC(N1CC(C=CC=C2)=C2C#CC3=C1C=CC=C3)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)