QBD10593
DBCO-dPEG ®12-MAL
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCC(N2C3=C(C#CC4=C(C2)C=CC=C4)C=CC=C3)=O
InChI
1S/C52H74N4O17/c57-48(14-18-55-50(59)11-12-51(55)60)54-17-20-63-22-24-65-26-28-67-30-32-69-34-36-71-38-40-73-42-41-72-39-37-70-35-33-68-31-29-66-27-25-64-23-21-62-19-15-49(58)53-16-13-52(61)56-43-46-7-2-1-5-44(46)9-10-45-6-3-4-8-47(45)56/h1-8,11-12H,13-43
RSPJSRPEBGDVOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10593-500MG | |
QBD10593-25MG |