759902
Dibenzocyclooctyne-PEG4-acid
for Copper-free Click Chemistry
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, DBCO-PEG4-Acid
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C32H40N2O8/c35-30(33-16-18-40-20-22-42-24-23-41-21-19-39-17-15-32(37)38)11-5-6-12-31(36)34-25-28-9-2-1-7-26(28)13-14-27-8-3-4-10-29(27)34/h1-4,7-10H,5-6,11-12,15-25H2,(H,33,35)(H,37,38)
RMYANOWYMFCGGS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
759902-50MG | 4061833230435 |
759902-5MG | 4061833230442 |