745073
N-[(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyloxycarbonyl]-1,8-diamino-3,6-dioxaoctane
for Copper-free Click Chemistry
Sinonimo/i:
(1α,8α,9β)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyl N-{2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethyl}carbamate, BCN-amine
Stato
liquid
Composizione
carbon content, 62.94%
hydrogen content, 8.70%
nitrogen content, 8.63%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Solubilità
water: 1.5 g/L
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
Gruppo funzionale
amine
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC#CCC[C@]1([H])[C@@H]2COC(NCCOCCOCCN)=O
InChI
1S/C17H28N2O4/c18-7-9-21-11-12-22-10-8-19-17(20)23-13-16-14-5-3-1-2-4-6-15(14)16/h14-16H,3-13,18H2,(H,19,20)/t14-,15+,16-
YZGOWXGENSKDSE-MUJYYYPQSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.