Documenti fondamentali
870129C
Avanti
18:1 DBCO PE
Avanti Research - A Croda Brand 870129C
Sinonimo/i:
18:1 DBCO PE, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-dibenzocyclooctyl
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (870129C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 870129C
Concentrazione
10 mg/mL (870129C-25mg)
Tipo di lipide
headgroup modified lipids
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
18:1 DBCO PE, also known as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-dibenzocyclooctyl, is a head group modified lipid containing dibenzocyclooctyne (DBCO). It is mostly used as a click reagent.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870129C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)