880200P
Avanti
16:0 PEG5000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880200P, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (880200P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (880200P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880200P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (880200P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880200P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)