Documenti fondamentali
PHL89647
Dihydrocapsaicin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6,7-Dihydrocapsaicin, 8-Methyl-N-vanillylnonanamide, N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonenamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H29NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.43
Beilstein:
2815150
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
VR1 vanilloid receptor agonist.
Linkage
Capsaicin analog.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
N-Vanillylnonanamide phyproof® Reference Substance
PHL89820
N-Vanillylnonanamide
Capsaicin ≥95%, from Capsicum sp.
Sigma-Aldrich
M2028
Capsaicin
N-Vanillylnonanamide analytical standard
Supelco
15971
N-Vanillylnonanamide
Capsaicin natural
Sigma-Aldrich
360376
Capsaicin
Capsaicin from Capsicum sp., ≥50% (HPLC)
Sigma-Aldrich
21750
Capsaicin
Neoandrographolide analytical standard
Supelco
49879
Neoandrographolide
Capsazepine ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C191
Capsazepine
Capsaicin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000671
Capsaicin