M2028
Capsaicin
from Capsicum sp., ≥95% (HPLC), powder, TRPV1 agonist
Sinonimo/i:
8-Methyl-N-vanillyl-trans-6-nonenamide
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Capsaicin, ≥95%, from Capsicum sp.
Origine biologica
Capsicum sp.
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Punto di fusione
62-65 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544) , TRPV1(7442)
rat ... Trpv1(83810) , Trpv4(66026)
Descrizione generale
Applicazioni
- to study its effects on chromatin remodeling and gene expression related to synaptic plasticity
- to study TRPV1 channel signaling in H2C1 cells (which are human embryonic kidney 293 cells expressing TRPV1 channels)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges