902667
Propargyl-PEG6-acid
Sinonimo/i:
4,7,10,13,16,19-Hexaoxadocos-21-ynoic acid, Propargyl-PEG6-CH2CO2H
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n/D 1.469
Gruppo funzionale
alkyne
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCC#C)=O
InChI
1S/C16H28O8/c1-2-4-19-6-8-21-10-12-23-14-15-24-13-11-22-9-7-20-5-3-16(17)18/h1H,3-15H2,(H,17,18)
XRSJYQQOJNYUDV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)