Documenti fondamentali
JKA3177
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, Alkyne
Sinonimo/i:
mPEG-Alkyne, Methoxy-PEG-Alkyne, Polyethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2CH2(OCH2CH2)nOCH2CONHCH2CCH
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome del prodotto
mPEG5K-Alkyne, average Mn 5,000
Stato
solid
PM
average Mn 5,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Methoxy PEG Alkyne. Click chemistry PEG reagent for reaction with azide groups.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Alkyne Agarose
Sigma-Aldrich
901982
Alkyne Agarose