544000
5-Hexynoic acid
97%
Sinonimo/i:
4-Ethynylbutyric acid, 5-Hexyn-1-oic acid
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
224-225 °C (lit.)
Densità
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CCCC#C
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h1H,3-5H2,(H,7,8)
VPFMEXRVUOPYRG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 5-hexynoic acid methyl ester
- 5,6-dicarba-closo-dodecaboranyl hexynoic acid
- 5,8,11-dodecatriynoic acid
- 5-isocyanato-1-pentyne
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?