P51400
Propiolic acid
95%
Sinonimo/i:
Acetylenecarboxylic acid, Propynoic acid
Saggio
95%
Impurezze
≤6.0% acetic acid
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
102 °C/200 mmHg (lit.)
Punto di fusione
16-18 °C (lit.)
Densità
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C#C
InChI
1S/C3H2O2/c1-2-3(4)5/h1H,(H,4,5)
UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)