Documenti fondamentali
419885
Sigma-Aldrich
tert-Butyl propiolate
98%
Sinonimo/i:
tert-Butyl acetylenecarboxylate
About This Item
Formula condensata:
HC≡CCOOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Beilstein:
1747175
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. ebollizione
52-53 °C/27 mmHg (lit.)
Punto di fusione
18-20 °C (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)C#C
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h1H,2-4H3
XGTPDIIFEPTULX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
tert-Butyl propiolate is an ester. It reacts with methimazole to afford tert-butyl (E)-3-(1-methyl-1H-imidazol-2-ylthio) acrylate. Crystallographic data for the lithium enolate of tert-butyl propiolate has been described..
Applicazioni
tert-Butyl propiolate may be used in the preparation of heterocycles, alkaloids, and unsaturated amino acids.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tetrahedron, 48, 669-669 (1992)
Structures of three lithium ester enolates by X-ray diffraction: derivation of reaction path for cleavage into ketene and alcoholate.
Seebach D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 170(19), 5403-5409 (1985)
Tetrahedron Letters, 30, 3625-3625 (1989)
Christopher M Hattan et al.
Synthetic communications, 43(1), 1-8 (2013-01-01)
The syntheses of 3-(1-methyl-1
Journal of the American Chemical Society, 112, 7682-7682 (1990)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
419885-1G4061832092751
419885-250MG