171859
Methyl propiolate
99%
Sinonimo/i:
Methyl acetylenecarboxylate
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. ebollizione
103-105 °C (lit.)
Densità
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)C#C
InChI
1S/C4H4O2/c1-3-4(5)6-2/h1H,2H3
IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?