425117
Ethyl 2-butynoate
98%
Sinonimo/i:
Ethyl tetrolate
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
160-161 °C/730 mmHg (lit.)
Densità
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)C#CC
InChI
1S/C6H8O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h4H2,1-2H3
FCJJZKCJURDYNF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the synthesis of the following:
- 3-ethyl, 1-methyl 1-(2-nitrophenyl)-cyclopent-3-ene-1,3-dicarboxylate
- tricyclic aziridine derivatives
- alkenylsilanols
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?