264431
2,6-Difluorobenzyl bromide
97%
Sinonimo/i:
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
52-55 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cccc(F)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as reagent in alkylation of the quinazoline-2-thioxo-4-one
- in the synthesis of 1,3,5-triazine-2,4,6-triones
- in the preparation of new classes of inhibitors of bovine viral diarrhea virus (as a surrogate virus for hepatitis C virus)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?