Documenti fondamentali
290564
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Sinonimo/i:
α′-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene, 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.03
Beilstein:
638980
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. ebollizione
65-69 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
29-33 °C (lit.)
Densità
1.546 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Vibrational characteristics of 4-(trifluoromethyl)benzylbromide have been investigated.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
M Karnan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 116, 84-95 (2013-08-06)
In this work, the vibrational characteristics of 4-(trifluoromethyl) benzylbromide (TFMBB) have been investigated and both the experimental and theoretical vibrational data indicate the presence of functional groups in the title molecule. The density functional theoretical (DFT) computations were performed at
Daniel K Weber et al.
eLife, 10 (2021-05-13)
Phospholamban (PLN) is a mini-membrane protein that directly controls the cardiac Ca2+-transport response to β-adrenergic stimulation, thus modulating cardiac output during the fight-or-flight response. In the sarcoplasmic reticulum membrane, PLN binds to the sarco(endo)plasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA), keeping this enzyme's
Kelvine Chignen Possi et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(22), 9263-9274 (2017-10-14)
Azapeptide analogues of growth hormone releasing peptide-6 (GHRP-6) exhibit promising affinity, selectivity, and modulator activity on the cluster of differentiation 36 receptor (CD36). For example, [A
Global Trade Item Number
SKUGTIN
290564-1G4061826293348
290564-25G4061837595554
290564-5G4061826293393