270768
4-tert-Butylbenzyl bromide
97%
Sinonimo/i:
α-Bromo-4-(tert-butyl)toluene, 1-Bromomethyl-4-tert-butylbenzene
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
P. ebollizione
93-94 °C/1.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
8-12 °C (lit.)
Densità
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C11H15Br/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)