Key Documents
538388
Sigma-Aldrich
3-Phenylbenzyl bromide
97%
Sinonimo/i:
3-Bromomethylbiphenyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
57-61 °C
Stringa SMILE
BrCc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
RTFPTPXBTIUISM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Phenylbenzyl bromide may be used in the synthesis of the following amino alcohols:
  • NH-benzyl-(1R,2S)-norephedrine
  • NH-3-phenylbenzyl-(1R,2S)-norephedrine
  • (1R,2S)-2-(benzylamino)-1,2-diphenylethanol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Amino alcohol coordination in ruthenium (II)-catalysed asymmetric transfer hydrogenation of ketones
Petra DGI, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 1999.12, 2335-2341 (1999)