662909
2-Pentynoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2C≡CCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
47-53 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CCC#CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
MINRDQDGBLQBGD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
205.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
96.11 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Sanjay Tiwari et al.
International journal of pharmaceutics, 531(1), 281-291 (2017-08-29)
Nanoparticles of cationized polyacrylamide (CPAA NP), decorated with the recognition peptide VRPMPLQ (to produce CPAA-Pep NP), were prepared, characterized and tested biologically. They were designed to target dysplasia regions in the colon, characterized by overexpressed sialic acid. This targetability was
S Shi et al.
Biosensors & bioelectronics, 72, 205-210 (2015-05-20)
We propose in this work a general and versatile methodology for electrochemical monitoring of persistent pharmaceutical micropollutants. The system presented is based on an electroactive and electropolymerized hapten (mimetic molecule of the pollutant to be detected) and a specific antibody