L2005
Lactoperoxidase from bovine milk
lyophilized powder (essentially salt-free), ≥200 units/mg protein
Sinônimo(s):
Donor:hydrogen peroxide oxidoreductase, Peroxidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder (essentially salt-free)
atividade específica
≥200 units/mg protein
razão de absorbância
A412/280 nm 0.7-0.9
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
chave InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
cow ... LPO(280844)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de análise
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1