Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
A3983
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
lyophilized powder, essentially γ-globulin free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
fonte biológica
bovine
Ensaio
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
New Zealand origin
técnica(s)
western blot: suitable
Impurezas
essentially globulin free
perda
≤5%
pH
7
solubilidade
water: soluble, clear to slightly hazy (1 g + 25 mL)
nº de adesão UniProt
atividade externa
Protease free
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Bovine Serum Albumin has three homologous domains (I, II, and III) that are connected by disulfide bonds. BSA shares structural homology with human serum albumin (HSA).
Aplicação
Bovine Serum Albumin has been used:
  • as a component of blocking solution used for fixing Drosophila embryos in immunostaining
  • to block 96-deep-well plates in phage immunoprecipitation studies
  • as a standard solution in fluorescence spectroscopy studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Bovine Serum Albumin (BSA) displays intrinsic fluorescence due to the presence of two tryptophan residues. It is widely used in ligand interaction studies and in the delivery of drugs and antibodies. BSA is used as a blocking agent in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Derived from New Zealand source serum
Prepared using heat shock fractionation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Evaluation of biophysical interaction between newly synthesized pyrazoline pyridazine derivative and bovine serum albumin by spectroscopic and molecular docking studies
Al-Mehizia AA, et al.
Journal of Spectroscopy (New York, NY, United States), 2019 (2019)
Yifan Wang et al.
Drug design, development and therapy, 15, 1531-1547 (2021-04-23)
siRNA brings hope for cancer therapy. However, there are many obstacles for application of siRNA in clinical. Because of the excellent biocompatibility, non-toxicity and non-immunogenicity of bovine serum albumin (BSA), BSA-based nanoparticles have been widely designed as a drug carrier
Helen Weavers et al.
Current biology : CB, 29(22), 3851-3862 (2019-11-02)
In healthy individuals, injured tissues rapidly repair themselves following damage. Within a healing skin wound, recruited inflammatory cells release a multitude of bacteriocidal factors, including reactive oxygen species (ROS), to eliminate invading pathogens. Paradoxically, while these highly reactive ROS confer
Yuhong Xiao et al.
Journal of immunological methods, 384(1-2), 148-151 (2012-06-27)
The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is an extremely common and powerful laboratory technique for detecting proteins by antibodies. Researchers frequently use bovine serum albumin (BSA) as a blocking agent to prevent non-specific binding of antigens and antibodies to the microtiter
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that