Key Documents
917125
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-(4-(hydroxymethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
Sinônimo(s):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H25NO3
Número CAS:
Peso molecular:
291.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
chunks
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N(CC1)CCC1C(C=C2)=CC=C2CO)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H25NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-10-8-15(9-11-18)14-6-4-13(12-19)5-7-14/h4-7,15,19H,8-12H2,1-3H3
chave InChI
YPAVHCJZNOTJLF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
tert-Butyl 4-(4-(hydroxymethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Peter S Campbell et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 54(1), 46-49 (2017-12-01)
The expedient synthesis of compounds enriched in sp3 character is key goal in modern drug discovery. Herein, we report how a single pot Suzuki-Miyaura-hydrogenation can be used to furnish lead and fragment-like products in good to excellent yields. The approach