Documentos Principais
916641
Sigma-Aldrich
2-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-amine dihydrochloride
95%
Sinônimo(s):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H22Cl2N2
Peso molecular:
277.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCC1=CC=CC(C2CCNCC2)=C1.Cl.Cl
chave InChI
ZFXFMAUVGRWYEM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-amine dihydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)