Documentos Principais
916846
Sigma-Aldrich
2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)benzoic acid
95%
Sinônimo(s):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
305.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N(CC1)CCC1C(C=CC=C2)=C2C(O)=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H23NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-10-8-12(9-11-18)13-6-4-5-7-14(13)15(19)20/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3,(H,19,20)
chave InChI
NPKPUCNATSURJQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)benzoic acid is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Base- and Additive-Free Ir-Catalyzed ortho-Iodination of Benzoic Acids: Scope and Mechanistic Investigations
Erbing E, et al.
ACS Catalysis, 8(2), 920-925 (2018)
Design and synthesis of a new class of malonyl-CoA decarboxylase inhibitors with anti-obesity and anti-diabetic activities.
Tang H, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(20), 6088-6092 (2010)