917419
2-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-amine dihydrochloride
Sinônimo(s):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCC1=C(C=CC=C1)C2CCNCC2.Cl.Cl
InChI
1S/C13H20N2.2ClH/c14-8-5-11-3-1-2-4-13(11)12-6-9-15-10-7-12;;/h1-4,12,15H,5-10,14H2;2*1H
chave InChI
ONRWENIJVYXDCE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)